6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Hydroxyquinazolin-4-ol, 6-Hydroxy-4-quinazolone
OR400075-1G OR400075-25G OR400075-5G
APOSOR400075-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400075-1G APOSOR400075-25G APOSOR400075-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662723
Núm. CAS: 16064-10-1