4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400078-250MG OR400078-1G
APOSOR400078-250MGEA 87 EUR
APOSOR400078-250MG APOSOR400078-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
MW: 375,827 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391673
Núm. CAS: 1261448-45-6
UN: 3261
ADR: 8,III