2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400079-1G OR400079-25G OR400079-5G
APOSOR400079-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400079-1G APOSOR400079-25G APOSOR400079-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217,017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797974
Núm. CAS: 58380-11-3