7-Hydroxybenzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40008-1G OR40008-250MG
APOSOR40008-1GEA 654 EUR
APOSOR40008-1G APOSOR40008-250MG
7-Hydroxybenzo[b]furan
7-Hydroxybenzo[b]furan
Formula: C₈H₆O₂
Pto. Ebullición: 240 °C
Pto. de fusión: 42…43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788248
Núm. CAS: 4790-81-2