2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-iodo-2-nitrobenzene
OR400080-1G OR400080-250MG OR400080-5G
APOSOR400080-1GEA 63.8 EUR
APOSOR400080-1G APOSOR400080-250MG APOSOR400080-5G
2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
2-Bromo-6-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391758
Núm. CAS: 1126425-84-0