4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400084-250MG OR400084-1G
APOSOR400084-250MGEA 174 EUR
APOSOR400084-250MG APOSOR400084-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18391657
Núm. CAS: 1261776-05-9