2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400088-1G OR400088-250MG
APOSOR400088-1GEA 308 EUR
APOSOR400088-1G APOSOR400088-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391884
Núm. CAS: 199436-55-0