2-Bromo-6-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400089-5G OR400089-1G OR400089-250MG
APOSOR400089-5GEA 212 EUR
APOSOR400089-5G APOSOR400089-1G APOSOR400089-250MG
2-Bromo-6-iodoaniline
2-Bromo-6-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391615
Núm. CAS: 84483-27-2