Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400090-1G OR400090-5G OR400090-25G
APOSOR400090-1GEA 0 EUR
APOSOR400090-1G APOSOR400090-5G APOSOR400090-25G
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇BrO₃
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566797
Núm. CAS: 154607-00-8