3-Bromo-2-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400091-1G OR400091-250MG
APOSOR400091-1GEA 58 EUR
APOSOR400091-1G APOSOR400091-250MG
3-Bromo-2-iodophenol
3-Bromo-2-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
MW: 298.904 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08166320
Núm. CAS: 855836-52-1