2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400092-1G OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA 783 EUR
APOSOR400092-1G APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂O
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390184
Núm. CAS: 128828-86-4
UN: 3261
ADR: 8,III