Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400093-1G OR400093-250MG OR400093-5G
APOSOR400093-1GEA 290 EUR
APOSOR400093-1G APOSOR400093-250MG APOSOR400093-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14697991
Núm. CAS: 59453-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III