2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400096-1G OR400096-5G OR400096-250MG
APOSOR400096-1GEA 174 EUR
APOSOR400096-1G APOSOR400096-5G APOSOR400096-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂Cl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390316
Núm. CAS: 220453-60-1
UN: 3261
ADR: 8,III