Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400105-1G OR400105-5G OR400105-25G
APOSOR400105-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400105-1G APOSOR400105-5G APOSOR400105-25G
Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398719
Núm. CAS: 1107627-14-4