2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400117-250MG OR400117-1G OR400117-5G
APOSOR400117-250MGEA 200 EUR
APOSOR400117-250MG APOSOR400117-1G APOSOR400117-5G
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
MW: 310.915 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520408
Núm. CAS: 1261497-91-9