2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400119-250MG OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA 219 EUR
APOSOR400119-250MG APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11520412
Núm. CAS: 1261850-41-2