5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40012-1G OR40012-250MG
APOSOR40012-1GEA 406 EUR
APOSOR40012-1G APOSOR40012-250MG
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544411
Núm. CAS: 74815-20-6