2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400121-250MG OR400121-1G OR400121-5G
APOSOR400121-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR400121-250MG APOSOR400121-1G APOSOR400121-5G
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
MW: 375,827 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391668
Núm. CAS: 1261498-12-7
UN: 3261
ADR: 8,III