Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR400123-10G
OR400123-1G
OR400123-5G
APOSOR400123-10GEA
462
EUR
APOSOR400123-10G
APOSOR400123-1G
APOSOR400123-5G
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate
Formula:
C₈H₆BrIO₂ MW: 340,941 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11870176 Núm. CAS: 1261840-81-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |