2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400125-250MG OR400125-1G
APOSOR400125-250MGEA 172 EUR
APOSOR400125-250MG APOSOR400125-1G
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391608
Núm. CAS: 1261438-63-4