2-Iodophenacyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400132-1G
OR400132-250MG
OR400132-5G
APOSOR400132-1GEA
511
EUR
APOSOR400132-1G
APOSOR400132-250MG
APOSOR400132-5G
2-Iodophenacyl bromide 95%
2-Iodophenacyl bromide
Formula:
C₈H₆BrIO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13194409 Núm. CAS: 113258-84-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...