4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400133-10G OR400133-1G OR400133-5G
APOSOR400133-10GEA 202 EUR
APOSOR400133-10G APOSOR400133-1G APOSOR400133-5G
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃IN₂O₂
MW: 274,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07783655
Núm. CAS: 101420-79-5