4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400140-1G OR400140-5G
APOSOR400140-1GEA 219 EUR
APOSOR400140-1G APOSOR400140-5G
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
4-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD17013576
Núm. CAS: 52727-95-4
UN: 3261
ADR: 8,III