3-Chloro-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400158-1G OR400158-5G
APOSOR400158-1GEA 105 EUR
APOSOR400158-1G APOSOR400158-5G
3-Chloro-2-nitrophenol
3-Chloro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703192
Núm. CAS: 17802-02-7