2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400161-1G OR400161-250MG OR400161-5G
APOSOR400161-1GEA 139 EUR
APOSOR400161-1G APOSOR400161-250MG APOSOR400161-5G
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
2-Iodo-6-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18905184
Núm. CAS: 66195-38-8