3-Chloro-2-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
OR400163-1G OR400163-5G
APOSOR400163-1GEA 84.1 EUR
APOSOR400163-1G APOSOR400163-5G
3-Chloro-2-nitroanisole
3-Chloro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14455916
Núm. CAS: 5472-99-1