2-Chloro-6-methoxyaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR400164-1G OR400164-5G
APOSOR400164-1GEA 55.1 EUR
APOSOR400164-1G APOSOR400164-5G
2-Chloro-6-methoxyaniline
2-Chloro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14455911
Núm. CAS: 158966-62-2