2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400175-1G OR400175-500MG OR400175-5G
APOSOR400175-1GEA 319 EUR
APOSOR400175-1G APOSOR400175-500MG APOSOR400175-5G
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD20487652
Núm. CAS: 704-65-4
UN: 3265
ADR: 8,III