4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400178-1G OR400178-5G OR400178-10G
APOSOR400178-1GEA 53.8 EUR
APOSOR400178-1G APOSOR400178-5G APOSOR400178-10G
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846303
Núm. CAS: 43192-34-3