3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400180-1G OR400180-250MG
APOSOR400180-1GEA 1140 EUR
APOSOR400180-1G APOSOR400180-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392224
Núm. CAS: 51719-66-5