2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400186-1G OR400186-250MG OR400186-5G
APOSOR400186-1GEA 324 EUR
APOSOR400186-1G APOSOR400186-250MG APOSOR400186-5G
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
2-Chloro-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClIO
MW: 266,464 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024988
Núm. CAS: 256925-54-9