4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-iodo-4-methylnitrobenzene, 5-Amino-2-iodo-4-nitrotoluene, 4-Iodo-6-nitro-m-toluidine
OR400191-1G OR400191-250MG OR400191-5G
APOSOR400191-1GEA 685 EUR
APOSOR400191-1G APOSOR400191-250MG APOSOR400191-5G
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Iodo-5-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇IN₂O₂
MW: 278,047 g/mol
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27949584
Núm. CAS: 335349-58-1