2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR400194-1G
OR400194-250MG
APOSOR400194-1GEA
288
EUR
APOSOR400194-1G
APOSOR400194-250MG
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆ClIO MW: 268,479 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18072886 Núm. CAS: 1035155-69-1 |