3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-5-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-5-methylbenzyl Alcohol
OR400195-1G OR400195-250MG OR400195-5G
APOSOR400195-1GEA 63.8 EUR
APOSOR400195-1G APOSOR400195-250MG APOSOR400195-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
3-Bromo-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18204791
Núm. CAS: 648439-19-4