4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR400198-1G
APOSOR400198-1GEA 136 EUR
APOSOR400198-1G
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923347
Núm. CAS: 182500-28-3