2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-iodobenzene
OR400200-1G OR400200-5G OR400200-25G
APOSOR400200-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400200-1G APOSOR400200-5G APOSOR400200-25G
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrClI
MW: 331,376 g/mol
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236727
Núm. CAS: 793695-85-9
UN: 3261
ADR: 8,II