2-Amino-4-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-iodoaniline
OR400203-1G OR400203-250MG OR400203-5G
APOSOR400203-1GEA 163 EUR
APOSOR400203-1G APOSOR400203-250MG APOSOR400203-5G
2-Amino-4-iodophenol 95%
2-Amino-4-iodophenol
Formula: C₆H₆INO
Pto. de fusión: 139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14705890
Núm. CAS: 99969-17-2