3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400207-1G OR400207-250MG OR400207-5G
APOSOR400207-1GEA 197 EUR
APOSOR400207-1G APOSOR400207-250MG APOSOR400207-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18204792
Núm. CAS: 51719-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III