4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400208-1G OR400208-5G
APOSOR400208-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400208-1G APOSOR400208-5G
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole
Formula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23703052
Núm. CAS: 89978-56-3