3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Formylphenyl methyl sulphone
OR40021-1G OR40021-5G OR40021-250MG
APOSOR40021-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40021-1G APOSOR40021-5G APOSOR40021-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃S
MW: 184,212 g/mol
Pto. de fusión: 88,7…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052329
Núm. CAS: 43114-43-8