2-Amino-5-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-iodoaniline
OR400213-1G OR400213-250MG OR400213-5G
APOSOR400213-1GEA 161 EUR
APOSOR400213-1G APOSOR400213-250MG APOSOR400213-5G
2-Amino-5-iodophenol 95%
2-Amino-5-iodophenol
Formula: C₆H₆INO
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14705905
Núm. CAS: 99968-80-6