3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA 97.3 EUR
APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183.161 g/mol
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007098
Núm. CAS: 80866-88-2