3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400218-1G OR400218-250MG
APOSOR400218-1GEA 654 EUR
APOSOR400218-1G APOSOR400218-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18204796
Núm. CAS: 871116-91-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III