4-Iodo-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400220-1G OR400220-5G OR400220-25G
APOSOR400220-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400220-1G APOSOR400220-5G APOSOR400220-25G
4-Iodo-2-nitrophenol
4-Iodo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466297
Núm. CAS: 21784-73-6