5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-chloro-1,2-diaminobenzene, 5-Bromo-3-chlorophenylene-1,2-diamine
OR40023-1G OR40023-5G OR40023-25G
APOSOR40023-1GEA 30.6 EUR
APOSOR40023-1G APOSOR40023-5G APOSOR40023-25G
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 97+%
5-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
MW: 221,482 g/mol
Pto. de fusión: 58…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028675
Núm. CAS: 16429-44-0