7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400238-1G OR400238-250MG
APOSOR400238-1GEA 609 EUR
APOSOR400238-1G APOSOR400238-250MG
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040522
Núm. CAS: 1820707-32-1