3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400242-250MG OR400242-5G
APOSOR400242-250MGEA 29 EUR
APOSOR400242-250MG APOSOR400242-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂Si
MW: 218,324 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28040529
Núm. CAS: 16116-82-8