4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400259-1G OR400259-250MG
APOSOR400259-1GEA 915 EUR
APOSOR400259-1G APOSOR400259-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040523
Núm. CAS: 1360945-34-1