Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400299-1G OR400299-5G OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400299-1G APOSOR400299-5G APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06804569
Núm. CAS: 337536-14-8