4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400301-1G OR400301-250MG OR400301-5G
APOSOR400301-1GEA 270 EUR
APOSOR400301-1G APOSOR400301-250MG APOSOR400301-5G
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18378710
Núm. CAS: 290820-38-1
UN: 3261
ADR: 8,III